2-Octyn-1-ol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
O0493-5ML O0493-25ML
TCIAO0493-5MLEA 321 DKK
TCIAO0493-5ML TCIAO0493-25ML
2-Octyn-1-ol ≥98.0% (by GC)
2-Octyn-1-ol
Formel: C₈H₁₄O
Kogepunkt: 78°C
Smeltepunkt: -18°C
Flammepunkt: 91°C
MDL Number: MFCD00039542
CAS-nummer: 20739-58-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %