4-n-Octyl-4H-dithieno[3,2-b:2',3'-d]pyrrole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
O0431-200MG O0431-1G
TCIAO0431-200MGEA 690 DKK
TCIAO0431-200MG TCIAO0431-1G
4-n-Octyl-4H-dithieno[3,2-b:2',3'-d]pyrrole ≥98.0% (by GC)
4-n-Octyl-4H-dithieno[3,2-b:2',3'-d]pyrrole
Formel: C₁₆H₂₁NS₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD26793506
CAS-nummer: 141029-75-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae8841a5dca3ecd66d539d91ae59cd33fd56d918&vid=ae8841a5dca3ecd66d539d91ae59cd33fd56d918&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 33.0 to 37.0 deg-C