3-n-Octyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(3-n-octyl-2-thienyl)-1,3,2-dioxaborolan, 3-n-Octyl-2-thiopheneboronic Acid Pinacol Ester
O0410-1G O0410-5G
TCIAO0410-1GEA 600 DKK
TCIAO0410-1G TCIAO0410-5G
3-n-Octyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene ≥98.0% (by GC)
3-n-Octyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene
Formel: C₁₈H₃₁BO₂S
Molekylvægt: 322.31 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
CAS-nummer: 405165-14-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a620198b9df753270ba7621880c5cc2699ba50ae&vid=a620198b9df753270ba7621880c5cc2699ba50ae&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %