1-Octen-3-one ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Oct-1-en-3-one, Pentyl Vinyl Ketone, Amyl Vinyl Ketone
O0382-5G O0382-1G
TCIAO0382-5GEA 977 DKK
TCIAO0382-5G TCIAO0382-1G
1-Octen-3-one ≥95.0% (by GC)
1-Octen-3-one
Formel: C₈H₁₄O
Molekylvægt: 126.20 g/mol
Kogepunkt: 60°C
Flammepunkt: 35°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00036558
CAS-nummer: 4312-99-6
EINECS: 224-327-5
UN nummer: 1224
ADR: 3 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %