1-n-Octyl-2-pyrrolidone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
O0325-25ML O0325-500ML
TCIAO0325-25MLEA 132 DKK
TCIAO0325-25ML TCIAO0325-500ML
1-n-Octyl-2-pyrrolidone ≥98.0% (by GC)
1-n-Octyl-2-pyrrolidone
Formel: C₁₂H₂₃NO
Kogepunkt: 172°C
Smeltepunkt: –23°C
Flammepunkt: 142°C
MDL Number: MFCD00074965
CAS-nummer: 2687-94-7
EINECS: 403-700-8
UN nummer: 1760
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5dd40b8ea69d60a1b3d638273d53d56aa4094202&vid=5dd40b8ea69d60a1b3d638273d53d56aa4094202&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %