Triethyl orthodichloroacetate
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,1,1-Triethoxy-2,2-dichloroethane, Orthodichloroacetic Acid Triethyl Ester
O0274-1G O0274-5G
TCIAO0274-1GEA 1010 DKK
TCIAO0274-1G TCIAO0274-5G
Triethyl orthodichloroacetate
Triethyl orthodichloroacetate
Formel: C₈H₁₆Cl₂O₃
Molekylvægt: 231.11 g/mol
Kogepunkt: 195°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01861293
CAS-nummer: 54567-92-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %