Octanenitrile 97,0 GC_ASSAY_METHOD
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Heptyl Cyanide
O0221-25ML
O0221-250ML
TCIAO0221-25MLEA
329
DKK
TCIAO0221-25ML
TCIAO0221-250ML
Octanenitrile 97,0 GC_ASSAY_METHOD
Octanenitrile
Formel:
C₈H₁₅N Molekylvægt: 125.22 g/mol Kogepunkt: 200°C Flammepunkt: 73°C |
MDL Number:
MFCD00001983 CAS-nummer: 124-12-9 EINECS: 204-682-2 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |