γ-Oryzanol
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
O0172-25G
O0172-250G
TCIAO0172-25GEA
238
DKK
TCIAO0172-25G
TCIAO0172-250G
γ-Oryzanol
gamma-Oryzanol
Formel:
C₄₀H₅₈O₄ |
MDL Number:
MFCD00867548 CAS-nummer: 11042-64-1 UN nummer: 2811 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,06886 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Light yellow powder to crystaline |
Lambda max. | 313.0 to 317.0 nm (Heptane) |
Absorbance | min. 0.520 (15mg/L, Heptane, 313.0 to 317.0 nm) |