2-(2-Nitrophenyl)propan-1-ol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
N1133-1G
N1133-5G
TCIAN1133-1GEA
2090
DKK
TCIAN1133-1G
TCIAN1133-5G
2-(2-Nitrophenyl)propan-1-ol ≥98.0% (by GC)
2-(2-Nitrophenyl)propan-1-ol
Formel:
C₉H₁₁NO₃ |
MDL Number:
MFCD09038679 CAS-nummer: 64987-77-5 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Light yellow to Brown clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |