2-Nonyn-1-ol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
N1115-25ML N1115-5ML
TCIAN1115-25MLEA 1510 DKK
TCIAN1115-25ML TCIAN1115-5ML
2-Nonyn-1-ol ≥98.0% (by GC)
2-Nonyn-1-ol
Formel: C₉H₁₆O
Kogepunkt: 111°C
Smeltepunkt: –16°C
MDL Number: MFCD00041566
CAS-nummer: 5921-73-3
EINECS: 227-646-8
UN nummer: 1987
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %