1-(4-Nitrobenzyl)-1H-1,2,4-triazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
N1007-5G N1007-25G
TCIAN1007-5GEA 624 DKK
TCIAN1007-5G TCIAN1007-25G
1-(4-Nitrobenzyl)-1H-1,2,4-triazole ≥98.0% (by GC)
1-(4-Nitrobenzyl)-1H-1,2,4-triazole
Formel: C₉H₈N₄O₂
MDL Number: MFCD03840588
CAS-nummer: 119192-09-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=400cddb9c31e6e09d9170ead474159927cd99c55&vid=400cddb9c31e6e09d9170ead474159927cd99c55&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 104.0 deg-C