1,4-Naphthalenebis(trifluoromethanesulphonate) ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1,4-Naphthaleneditriflate
N0934-1G N0934-5G
TCIAN0934-1GEA 731 DKK
TCIAN0934-1G TCIAN0934-5G
1,4-Naphthalenebis(trifluoromethanesulphonate) ≥98.0% (by GC)
1,4-Naphthalenebis(trifluoromethanesulphonate)
Formel: C₁₂H₆F₆O₆S₂
Molekylvægt: 424.28 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
CAS-nummer: 152873-78-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %