1,5-Naphthalenebis(trifluoromethanesulphonate) ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,5-NAphthalenebis(trifluoromethanesulphonate), 1,5-Naphthaleneditriflate
N0925-5G N0925-1G
TCIAN0925-5GEA 903 DKK
TCIAN0925-5G TCIAN0925-1G
1,5-Naphthalenebis(trifluoromethanesulphonate) ≥98.0% (by GC)
1,5-Naphthalenebis(trifluoromethanesulphonate)
Formel: C₁₂H₆F₆O₆S₂
Molekylvægt: 424.28 g/mol
MDL Number: MFCD23380211
CAS-nummer: 152873-79-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6003cf15615113d032d9d136ff0826e65e226a&vid=9a6003cf15615113d032d9d136ff0826e65e226a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C