Nobiletin ≥95.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
3',4',5,6,7,8-Hexamethoxyflavone, 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5,6,7,8-tetramethoxy-4H-chromen-4-one
N0871-10MG
N0871-100MG
TCIAN0871-10MGEA
993
DKK
TCIAN0871-10MG
TCIAN0871-100MG
Nobiletin ≥95.0% (by HPLC)
Nobiletin
Formel:
C₂₁H₂₂O₈ Opbevaringstemperatur: Fryser |
MDL Number:
MFCD03273560 CAS-nummer: 478-01-3 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Melting point | 136.0 to 140.0 deg-C |