5-(4-Nitrophenyl)-2-furaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
N0820-25G N0820-5G
TCIAN0820-25GEA 862 DKK
TCIAN0820-25G TCIAN0820-5G
5-(4-Nitrophenyl)-2-furaldehyde ≥98.0% (by GC)
5-(4-Nitrophenyl)-2-furaldehyde
Formel: C₁₁H₇NO₄
MDL Number: MFCD00124191
CAS-nummer: 7147-77-5
EINECS: 230-459-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 205.0 to 209.0 deg-C