2-Nitro-p-cymene ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Isopropyl-1-methyl-2-nitrobenzene, 4-Isopropyl-2-nitrotoluene
N0801-25G N0801-5G
TCIAN0801-25GEA 3780 DKK
TCIAN0801-25G TCIAN0801-5G
2-Nitro-p-cymene ≥95.0% (by GC)
2-Nitro-p-cymene
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
Molekylvægt: 179.22 g/mol
Kogepunkt: 134°C
MDL Number: MFCD00007176
CAS-nummer: 943-15-7
EINECS: 213-397-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %