α-Linolensyre
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: ALA, (9Z,12Z,15Z)-Octadeca-9,12,15-trienoic acid, Linolenic acid, 9Z,12Z,15Z-Octadecatrienoic acid, cis,cis,cis-9,12,15-Octadecatrienoic acid
90210-100 90210-250 90210-50
CAYM90210-100EA 804 DKK
CAYM90210-100 CAYM90210-250 CAYM90210-50
α-Linolensyre
α-Linolensyre
Formel: C₁₈H₃₀O₂
Molekylvægt: 278.44 g/mol
Kogepunkt: 443
Smeltepunkt: –9.5 °C
Massefylde: 0.9141 g/cm³ (18 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00065720
CAS-nummer: 463-40-1
EINECS: 207-334-8
Merck Index: 12,05530