α-Linolensyre 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
302820010 302820050 302825000
ACRO302820010EA 2020 DKK
ACRO302820010 ACRO302820050 ACRO302825000
α-Linolensyre 99%
α-Linolensyre
Formel: C₁₈H₃₀O₂
Kogepunkt: 230…232 °C (1 mmHg)
Smeltepunkt: –11 °C
Massefylde: 0,91 g/cm³
Flammepunkt: >112 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00065720
CAS-nummer: 463-40-1
EINECS: 207-334-8
Merck Index: 12,05530
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4790 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %