1,2-Nonanediol ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
N0651-5G
N0651-1G
TCIAN0651-5GEA
1880
DKK
TCIAN0651-5G
TCIAN0651-1G
1,2-Nonanediol ≥99.0% (by GC)
1,2-Nonanediol
Formel:
C₉H₂₀O₂ Kogepunkt: 155°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD01861291 CAS-nummer: 42789-13-9 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 35.0 to 38.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |