1,2-Naphthalenedicarbonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
1,2-Dicyanonaphthalene
N0578-1G
N0578-5G
TCIAN0578-1GEA
911
DKK
TCIAN0578-1G
TCIAN0578-5G
1,2-Naphthalenedicarbonitrile ≥98.0% (by GC)
1,2-Naphthalenedicarbonitrile
Formel:
C₁₂H₆N₂ Molekylvægt: 178.19 g/mol |
MDL Number:
MFCD00191673 CAS-nummer: 19291-76-0 UN nummer: 3439 ADR: 6.1 III |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 191.0 to 195.0 deg-C |