2-Nitro-p-xylylene glycol ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (2-Nitro-1,4-phenylene)dimethanol
N0519-5G N0519-1G
TCIAN0519-5GEA 1670 DKK
TCIAN0519-5G TCIAN0519-1G
2-Nitro-p-xylylene glycol ≥95.0% (by GC)
2-Nitro-p-xylylene glycol
Formel: C₈H₉NO₄
Molekylvægt: 183.16 g/mol
MDL Number: MFCD00024286
CAS-nummer: 23222-97-1
EINECS: 245-503-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=355303c2904c22536aa0b0e03c5ab7435f131f80&vid=355303c2904c22536aa0b0e03c5ab7435f131f80&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 92.0 to 97.0 deg-C