Naphthenic acid
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
N0343-25G N0343-500G
TCIAN0343-25GEA 132 DKK
TCIAN0343-25G TCIAN0343-500G
Naphthenic acid
Naphthenic acid
Flammepunkt: 165°C
MDL Number: MFCD00147696
CAS-nummer: 1338-24-5
EINECS: 215-662-8
UN nummer: 3082
ADR: 9,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Neutralization Value 190.0 to 230.0