Manganese naphthenate (∼6% Mn)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
N0340-25G N0340-500G
TCIAN0340-25GEA 132 DKK
TCIAN0340-25G TCIAN0340-500G
Manganese naphthenate (∼6% Mn)
Manganese naphthenate
Formel: ₂(C₁₁H₇O₂).Mn
Flammepunkt: 55°C
MDL Number: MFCD00147533
CAS-nummer: 1336-93-2
EINECS: 215-650-2
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Manganese 5.5 to 6.5 %