4-Nitro-1-naphthylamine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Nitronaphthalen-1-amine, 1-Amino-4-nitronaphthalene
N0213-25G N0213-5G
TCIAN0213-25GEA 1380 DKK
TCIAN0213-25G TCIAN0213-5G
4-Nitro-1-naphthylamine ≥98.0% (by GC)
4-Nitro-1-naphthylamine
Formel: C₁₀H₈N₂O₂
Molekylvægt: 188.19 g/mol
MDL Number: MFCD00004026
CAS-nummer: 776-34-1
EINECS: 212-277-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 193.0 to 196.0 deg-C