4-Mercapto-4-methyl-2-pentanon ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M3271-25G M3271-5G
TCIAM3271-25GEA 1490 DKK
TCIAM3271-25G TCIAM3271-5G
4-Mercapto-4-methyl-2-pentanon ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Mercapto-4-methyl-2-pentanone
Formel: C₆H₁₂OS
Kogepunkt: 57°C
Flammepunkt: 54°C
MDL Number: MFCD00085208
CAS-nummer: 19872-52-7
EINECS: 243-386-8
UN nummer: 3336
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %