2,3-Dibrompropansyremethylester ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M3182-25G M3182-5G
TCIAM3182-25GEA 616 DKK
TCIAM3182-25G TCIAM3182-5G
2,3-Dibrompropansyremethylester ≥98.0% (by GC)
2,3-Dibrompropansyremethylester
Formel: C₄H₆Br₂O₂
Kogepunkt: 204°C
MDL Number: MFCD00017882
CAS-nummer: 1729-67-5
EINECS: 217-044-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %