5-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyridin-2-amine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M3176-1G M3176-5G
TCIAM3176-1GEA 403 DKK
TCIAM3176-1G TCIAM3176-5G
5-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyridin-2-amine ≥98.0% (by GC)
5-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyridin-2-amine
Formel: C₁₀H₁₆N₄
MDL Number: MFCD10009563
CAS-nummer: 571189-49-6
UN nummer: 3263
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 146.0 to 150.0 deg-C