Methyl-2-amino-4-bromobenzoate ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M3125-5G M3125-25G
TCIAM3125-5GEA 476 DKK
TCIAM3125-5G TCIAM3125-25G
Methyl-2-amino-4-bromobenzoate ≥97.0% (by GC)
Formel: C₈H₈BrNO₂
MDL Number: MFCD07783014
CAS-nummer: 135484-83-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C