Methyl2-chlor-4-fluorbenzoat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
M3102-5G
M3102-25G
TCIAM3102-5GEA
230
DKK
TCIAM3102-5G
TCIAM3102-25G
Methyl2-chlor-4-fluorbenzoat ≥98.0% (by GC)
Methyl2-chlor-4-fluorbenzoat
Formel:
C₈H₆ClFO₂ |
MDL Number:
MFCD00173937 CAS-nummer: 85953-29-3 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Acid Value | max. 2.0 |