Methyl-2-amino-3-chlorobenzoate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M3074-1G M3074-5G
TCIAM3074-1GEA 173 DKK
TCIAM3074-1G TCIAM3074-5G
Methyl-2-amino-3-chlorobenzoate ≥98.0% (by GC)
Methyl-2-amino-3-chlorobenzoate
Formel: C₈H₈ClNO₂
MDL Number: MFCD06797833
CAS-nummer: 77820-58-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 35.0 to 39.0 deg-C
Acid Value max. 2.0