5-Methoxy-o-toluidin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2-Amino-4-methoxytoluene, 3-Amino-4-methylanisole, 1-Amino-3-methoxy-6-methylbenzene, 6-Methyl-m-anisidine, 5-Methoxy-2-methylaniline
M3009-1G
M3009-5G
TCIAM3009-1GEA
345
DKK
TCIAM3009-1G
TCIAM3009-5G
5-Methoxy-o-toluidin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Methoxy-o-toluidin
Formel:
C₈H₁₁NO Molekylvægt: 137.18 g/mol Kogepunkt: 253°C Smeltepunkt: 47 Massefylde: 1.39 |
MDL Number:
MFCD00075057 CAS-nummer: 50868-72-9 EINECS: 256-816-4 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 42.0 to 46.0 deg-C |