5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carbonyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M2996-1G M2996-5G
TCIAM2996-1GEA 238 DKK
TCIAM2996-1G TCIAM2996-5G
5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carbonyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carbonyl chloride
Formel: C₁₁H₈ClNO₂
Kogepunkt: 170°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00052205
CAS-nummer: 16883-16-2
EINECS: 240-915-4
UN nummer: 3261
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %