5-Methyl-2-phenylpyridin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M2969-200MG
M2969-1G
TCIAM2969-200MGEA
255
DKK
TCIAM2969-200MG
TCIAM2969-1G
5-Methyl-2-phenylpyridin ≥98.0% (by GC)
Formel:
C₁₂H₁₁N |
MDL Number:
MFCD04114180 CAS-nummer: 27012-22-2 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 53.0 to 57.0 deg-C |