[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]acetic acid(3,6,9-trioxadecanoic acid) ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: [2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]acetic acid, 3,6,9-Trioxadecanoic acid, 2-(2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy)acetic acid
M2963-5G M2963-25G
TCIAM2963-5GEA 329 DKK
TCIAM2963-5G TCIAM2963-25G
[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]acetic acid(3,6,9-trioxadecanoic acid) ≥95.0% (by GC, titration analysis)
[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]acetic acid(3,6,9-trioxadecanoic acid)
Formel: C₇H₁₄O₅
Molekylvægt: 178.1831 g/mol
Kogepunkt: 107°C
MDL Number: MFCD00044098
CAS-nummer: 16024-58-1
EINECS: 240-162-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=932222fd6f0ce05fb0d82a01ac3b03058709cdad&vid=932222fd6f0ce05fb0d82a01ac3b03058709cdad&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %