Methyl-N-boc-piperidine-3-carboxylate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M2918-5G M2918-25G
TCIAM2918-5GEA 132 DKK
TCIAM2918-5G TCIAM2918-25G
Methyl-N-boc-piperidine-3-carboxylate ≥98.0% (by GC)
Methyl-N-boc-piperidine-3-carboxylate
Formel: C₁₂H₂₁NO₄
MDL Number: MFCD06795926
CAS-nummer: 148763-41-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e25d822a644be8aff98e40be94a710611dc1b6ee&vid=e25d822a644be8aff98e40be94a710611dc1b6ee&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C