Methyl-2-amino-5-fluorobenzoate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
M2899-25G
M2899-5G
TCIAM2899-25GEA
4230
DKK
TCIAM2899-25G
TCIAM2899-5G
Methyl-2-amino-5-fluorobenzoate ≥98.0% (by GC)
Methyl-2-amino-5-fluorobenzoate
Formel:
C₈H₈FNO₂ Kogepunkt: 102°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD03791308 CAS-nummer: 319-24-4 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Yellow to Green powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |