Methyl4-methoxy-3-nitrobenzoat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M2873-1G
M2873-5G
TCIAM2873-1GEA
271
DKK
TCIAM2873-1G
TCIAM2873-5G
Methyl4-methoxy-3-nitrobenzoat ≥98.0% (by GC)
Methyl4-methoxy-3-nitrobenzoat
Formel:
C₉H₉NO₅ |
MDL Number:
MFCD00024213 CAS-nummer: 40757-20-8 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 108.0 to 112.0 deg-C |