3-(Methylaminomethyl)benzonitrile ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-((Methylamino)methyl)benzonitrile
M2869-1G M2869-5G
TCIAM2869-1GEA 559 DKK
TCIAM2869-1G TCIAM2869-5G
3-(Methylaminomethyl)benzonitrile ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-(Methylaminomethyl)benzonitrile
Formel: C₉H₁₀N₂
Molekylvægt: 146.193 g/mol
Kogepunkt: 145°C
MDL Number: MFCD09731650
CAS-nummer: 90389-96-1
UN nummer: 2922
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcca499f996977ff833896cc9364205c3b343609&vid=98939480d66cbdf9419696275965e6cc77b62977&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %