2-Methyl-5-nitrobenzotrifluoride ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Methyl-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
M2798-1G M2798-5G
TCIAM2798-1GEA 173 DKK
TCIAM2798-1G TCIAM2798-5G
2-Methyl-5-nitrobenzotrifluoride ≥98.0% (by GC)
2-Methyl-5-nitrobenzotrifluoride
Formel: C₈H₆F₃NO₂
Molekylvægt: 205.14 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01631684
CAS-nummer: 89976-12-5
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C