2-(4-Methoxyphenyl)indole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M2789-1G M2789-5G
TCIAM2789-1GEA 920 DKK
TCIAM2789-1G TCIAM2789-5G
2-(4-Methoxyphenyl)indole ≥98.0% (by GC)
2-(4-Methoxyphenyl)indole
Formel: C₁₅H₁₃NO
MDL Number: MFCD00443483
CAS-nummer: 5784-95-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2fed042db64067ffb3543adeb439f64104f5a17d&vid=2fed042db64067ffb3543adeb439f64104f5a17d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 229.0 to 233.0 deg-C