1-(4-Methylphenyl)-3-phenylprop-2-en-1-one ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (E)-2-Benzal-4'-methylacetophenone, (E)-2-Benzylidene-4'-methylacetophenone, (E)-4'-Methylchalcone
M2777-1G M2777-5G
TCIAM2777-1GEA 682 DKK
TCIAM2777-1G TCIAM2777-5G
1-(4-Methylphenyl)-3-phenylprop-2-en-1-one ≥98.0% (by GC)
1-(4-Methylphenyl)-3-phenylprop-2-en-1-one
Formel: C₁₆H₁₄O
MDL Number: MFCD00027612
CAS-nummer: 14802-30-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C