N-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]amine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: N-Methyl-4-(trifluoromethyl)aniline
M2774-1G M2774-5G
TCIAM2774-1GEA 321 DKK
TCIAM2774-1G TCIAM2774-5G
N-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]amine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]amine
Formel: C₈H₈F₃N
Molekylvægt: 175.15 g/mol
Kogepunkt: 106°C
Flammepunkt: 98°C
MDL Number: MFCD07369717
CAS-nummer: 22864-65-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5470f9f1316b2437313b70b0727b56bfc382801&vid=e5470f9f1316b2437313b70b0727b56bfc382801&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %