Methyl-3-methylpicolinate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M2746-1G M2746-5G
TCIAM2746-1GEA 214 DKK
TCIAM2746-1G TCIAM2746-5G
Methyl-3-methylpicolinate ≥98.0% (by GC)
Methyl-3-methylpicolinate
Formel: C₈H₉NO₂
Kogepunkt: 73°C
MDL Number: MFCD03789583
CAS-nummer: 59718-84-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %