Methyl4-ethoxybenzoat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M2738-25G
M2738-5G
TCIAM2738-25GEA
961
DKK
TCIAM2738-25G
TCIAM2738-5G
Methyl4-ethoxybenzoat ≥98.0% (by GC)
Methyl4-ethoxybenzoat
Formel:
C₁₀H₁₂O₃ Kogepunkt: 260°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00017264 CAS-nummer: 23676-08-6 EINECS: 245-817-5 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |