4-Methyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Methyl-2-thiopheneboronic acid Pinacol ester, 4-Methylthiophene-2-boronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(4-methylthiophen-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(4-methyl-2-thienyl)-1,3,2-dioxaborolane
M2647-1G M2647-5G
TCIAM2647-1GEA 263 DKK
TCIAM2647-1G TCIAM2647-5G
4-Methyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene ≥97.0% (by GC)
4-Methyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene
Formel: C₁₁H₁₇BO₂S
Molekylvægt: 224.13 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11045430
CAS-nummer: 635305-48-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f5969e6db65e42b9091b0467e2f5e9dc1f74492&vid=9f5969e6db65e42b9091b0467e2f5e9dc1f74492&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %