Toluen-α-sulfonylfluorid 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
215740010 215740050 215740100 215740500
ACRO215740010EA 431 DKK
ACRO215740010 ACRO215740050 ACRO215740100 ACRO215740500
Toluen-α-sulfonylfluorid 99%
Toluen-α-sulfonylfluorid
Formel: C₇H₇FO₂S
Kogepunkt: 80 - 85 °C (0,3 -rr)
Smeltepunkt: 90…94 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007424
CAS-nummer: 329-98-6
EINECS: 206-350-2
UN nummer: 2923
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Needles and/or agglomerates
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 94 °C
GC ≥98.5 %