5-((3,5-Dimethylphenoxy)methyl)oxazolidin-2-one ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
5-[(3,5-Xylyloxy)methyl]-2-oxazolidinone, Metaxalone, 5-(3,5-Dimethylphenoxymethyl)-2-oxazolidinone
M2578-1G
M2578-5G
TCIAM2578-1GEA
288
DKK
TCIAM2578-1G
TCIAM2578-5G
5-((3,5-Dimethylphenoxy)methyl)oxazolidin-2-one ≥98.0% (by GC)
5-((3,5-Dimethylphenoxy)methyl)oxazolidin-2-one
Formel:
C₁₂H₁₅NO₃ Molekylvægt: 221.25 g/mol Kogepunkt: 225°C Opbevaringstemperatur: Fryser |
MDL Number:
MFCD00867700 CAS-nummer: 1665-48-1 EINECS: 216-777-6 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 122.0 to 126.0 deg-C |