2-Methylnaphth[2,1-d]oxazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M2559-1G
M2559-5G
TCIAM2559-1GEA
296
DKK
TCIAM2559-1G
TCIAM2559-5G
2-Methylnaphth[2,1-d]oxazole ≥98.0% (by GC)
2-Methylnaphth[2,1-d]oxazole
Formel:
C₁₂H₉NO Kogepunkt: 302°C |
MDL Number:
MFCD00022185 CAS-nummer: 20686-65-1 EINECS: 243-971-8 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 39.0 to 43.0 deg-C |