(3,4-Dichlorphenyl)eddikesyremethylester ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M2557-5G M2557-25G
TCIAM2557-5GEA 485 DKK
TCIAM2557-5G TCIAM2557-25G
(3,4-Dichlorphenyl)eddikesyremethylester ≥98.0% (by GC)
(3,4-Dichlorphenyl)eddikesyremethylester
Formel: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOCH₃
MDL Number: MFCD00800680
CAS-nummer: 6725-44-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58be234f87516cbd9f7a513f719c6165b3f9d167&vid=58be234f87516cbd9f7a513f719c6165b3f9d167&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %