3-Nitro-2-picoline ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Methyl-3-nitropyridine
M2548-1G M2548-5G
TCIAM2548-1GEA 304 DKK
TCIAM2548-1G TCIAM2548-5G
3-Nitro-2-picoline ≥98.0% (by GC)
3-Nitro-2-picoline
Formel: C₆H₆N₂O₂
Molekylvægt: 138.1240 g/mol
Kogepunkt: 86°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04114137
CAS-nummer: 18699-87-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26099371cd45428e31f8fcd5671b600048a24d43&vid=26099371cd45428e31f8fcd5671b600048a24d43&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %